missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Deacetylcephalothin Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deacetylcephalothin Sodium Salt |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O5S2.Na/c17-5-7-6-23-13-10(12(19)16(13)11(7)14(20)21)15-9(18)4-8-2-1-3-22-8;/h1-3,10,13,17H,4-6H2,(H,15,18)(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,13-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 376.0164 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?