Läs mer
Thermo Scientific™ Avaktiverad slang
Produktkod. 15257508 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
170μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
15257508 170μ m Varje
1 options
Produktkod. 15257508 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60201390
Beräknad leverans: 03-12-2026
Ger inert provöverföring med minimerad analytinteraktion, vilket säkerställer exakta och reproducerbara resultat i gaskromatografi.
  • Konstruerad för pålitlig laboratorieprestanda och konsekventa resultat
  • Tillverkad för att uppfylla Thermo Scientific kvalitetsstandarder
  • Designad för kompatibilitet med vanliga laboratorieinstrument och arbetsflöden
  • Hjälper till att förbättra reproducerbarhet och provintegritet
  • Lämplig för forskning, analytiska och rutinmässiga laboratorieapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med 3-Port SilFlow
Typ Avaktiverad slang
Diameter (engelska) Inre 0,007 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,014 tum.
Diameter (metrisk) Inre 170μ m
Diameter (metrisk) Yttre 363μ m
Total längd (engelska) 23,62 tum
Total längd (metrisk) 600 mm