Läs mer
Invitrogen™ Döda cellapoptossatser med Annexin V för flödescytometri
Produktkod. 10257392
Change view
Kvantitet:
1 Kit
250 analyser
50 analyser
Etikett eller färgämne:
Alexa Fluor 488, propidiumjodid
FITC, propidiumjodid
SYTOX Green, APC
SYTOX Grön, R-PE
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Etikett eller färgämne Förpackningsstorlek
10257392 50 analyser Alexa Fluor 488, propidiumjodid Varje
10267392 1 Kit FITC, propidiumjodid Varje
10472292 1 Kit SYTOX Grön, R-PE 1 uppsättning
10655383 1 Kit SYTOX Green, APC 1 uppsättning
10652071 250 analyser Alexa Fluor 488, propidiumjodid Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10257392 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer V13241
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Bedöm cellviabilitet med Dead Cell Apoptosis-kit med Annexin V och konjugerade fluorescerande färgämnen som t.ex. Alexa Fluor 488, FITC, PI, PE, APC och SYTOX Grön.
Särskilj enkelt levande, döda och apoptotiska celler under flödescytometri med våra Dead Cell Apoptosis-kit med Annexin V-konjugat inklusive Alexa Fluor 488, FITC, propidiumjodid, PE, APC och SYTOX Grön. Dessa konjugat särskiljer levande, döda eller apoptotiska celler via olika färgämnen, vilket är avgörande för att bekräfta cellviabilitet och apoptos med hjälp av multiparametriska studier.
Det finns flera fördelar med att använda Dead Cell Apoptosis-kit med Annexin V för flödescytometri för att analysera cellviabilitet:
Överlägsen ljusstyrka
Till skillnad från andra Annexin V-kit som har lägre proteinkoncentrationer eller reningsnivåer, är Annexin V Alexa Fluor 488-konjugat är optimerat för flödescytometri för att ge den största separationen mellan apoptotiska och levande celler. De Alexa Fluor 488 färgämne är ett överlägset grönt fluorescerande färgämne med ett spektrum som liknar fluorescein (FITC).
Hög bindningseffektivitet
Annexin V-konjugat är gjorda av ett mycket renat cys-annexin, vilket resulterar i högre bindningseffektivitet och extremt noggrann karakterisering av den apoptotiska processen.
Multiparametrisk
Många publikationer kräver minst två olika sätt att identifiera apoptotiska celler. Detta multiparametriska kit detekterar fosfatidylserin (PS) på cellmembranets cytoplasmatiska yta, medan membranintegriteten bestäms via propidiumjodid.
Dead Cell Apoptosis Kit med Annexin V Alexa Fluor 488& PI
Dead Cell Apoptosis Kit med Annexin V Alexa Fluor 488& Propidiumjodid (PI) (V13241, V13245) används i flödescytometri för att mäta tidig apoptos genom att detektera fosfatidylserin (PS) uttryck och membranpermeabilitet. När celler färgas med Annexin V och propidiumjodid, visar apoptotiska celler som uttrycker PS grön fluorescens, som kan detekteras i FITC-kanalen, och låg röd fluorescens. Döda eller nekrotiska celler visar klarröd fluorescens och ingen grön fluorescens, medan levande celler inte visar någon grön eller röd fluorescens.
Döda celler Apoptos Kit med Annexin V PE och SYTOX Grön
Apoptossatsen för döda celler med Annexin V PE och SYTOX Grönt detekterar PS-externisering i apoptotiska celler under flödescytometri med rekombinant annexin V konjugerat till det orange fluorescerande fykobiliproteinet R-PE, medan döda celler detekteras med SYTOX Grön nukleinsyrafläck. Efter behandling med båda sonderna visar apoptotiska celler orange fluorescens, döda celler visar grön fluorescens och levande celler visar liten eller ingen fluorescens. Dessa populationer kan lätt urskiljas i 530/30 nm och 585/42 nm bandpassfilter med en 488 nm laserflödescytometer.
Döda cellapoptoskit med Annexin V APC och SYTOX Grön
Dead Cell Apoptosis Kit med Annexin V APC och SYTOX Grön detekterar PS-externisering i apoptotiska celler under flödescytometri med användning av rekombinant annexin V konjugerat till rött laserexciterat allofykocyanin, och döda celler med hjälp av SYTOX Grön nukleinsyrafläck. Apoptotiska celler detekteras genom annexin V-bindning till externiserad PS. Levande celler visar liten eller ingen fluorescens, apoptotiska celler visar röd fluorescens och mycket lite grön fluorescens, och sena apoptotiska celler visar en högre nivå av röd och orange fluorescens. Dessa populationer kan lätt särskiljas med hjälp av en flödescytometer som har både 488 nm och 633 nm excitationskällor (en argonjonlaser och en HeNe-laser).
Döda cellapoptossatsen med Annexin V FITC och PI
Dead Cell Apoptosis Kit med Annexin V FITC och PI detekterar PS-externisering i apoptotiska celler med hjälp av rekombinant annexin V konjugerat till grönfluorescerande FITC-färgämne och döda celler med PI. Nekrotiska celler som färgas med PI visar röd fluorescens. Efter behandling med båda sonderna visar apoptotiska celler grön fluorescens, döda celler visar röd och grön fluorescens och levande celler visar liten eller ingen fluorescens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Dead Cell Apoptosis Kit med Annexin V Alexa Fluor 488& Propidiumjodid (PI)
Kvantitet 50 analyser
Produkttyp Apoptosdetektionskit
Innehåll och lagring Innehåller 1 flaska annexin V, Alexa Fluor 488 konjugat (250 μl), 1 flaska propidiumjodid (PI, 100 μl) och 1 flaska annexinbindningsbuffert (5X lösning, 15 ml). Förvara i kylskåp (2°till 8°grader) och skydda mot ljus.
Flödescytometerlaserlinjer 488
Excitation/Emission 499, 535/521, 617
Frakt skick Våt is
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, flödescytometer
Etikett eller färgämne Alexa Fluor 488, propidiumjodid