Läs mer
DEAE-cellulosa, (ca 70 % fukthalt), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DEAE-Cellulose |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H38N2O6/c1-5-19(6-2)9-11-24-13-14-15(21)16(22)17(18(23)26-14)25-12-10-20(7-3)8-4/h14-18,21-23H,5-13H2,1-4H3/t14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1 |