Läs mer
DEAE-Dextran, chloride Form, MP Biomedicals™
Produktkod. 11451002 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451002 10 g 10g
11471002 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451002 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219513310
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 9015-73-0
MDL-nummer MFCD00081561
Synonym Diethylaminoethyl-dextrane
IUPAC-namn Diethylaminoethyl dextran
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DEAE-Dextran
Fysisk form Powder
Färg White
Kvantitet 10 g
Formel vikt 500, 00