Läs mer
DEAE-Sephadex A-25 Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DEAE-Sephadex A-25 Chloride |
| CAS | 12609-80-2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | DEAE-Sephadex A-25 Chloride |