Läs mer
Cytiva DEAE Sepharose™ Snabbflödeskromatografimedia
Produktkod. 10620581 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Förpackningsmängd:
25 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
10620581 25 ml 25ml
1 options
Produktkod. 10620581 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17070910
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För preparativa proteinseparationer i både forskning och industriella tillämpningar. Cytiva Life Sciences™ DEAE Sepharose™ Fast Flow Chromatography Media kan användas för infångning och mellanliggande rening av ett brett urval av godkända bioläkemedel.
  • BioProcess media
  • Svag anjonbytare
  • Hög kemisk stabilitet möjliggör väl beprövade CIP- och desinficeringsprotokoll
  • Består av tvärbundna 6% agarospärlor med dietylaminoetyl (DEAE)
  • Basmatrisens hydrofila natur säkerställer låga nivåer av ospecifik bindning
  • Genomsnittlig partikelstorlek på 90 μm
  • pH Stabilitets arbetsområde från 2 till 12
  • Förpackningsstorlek på 25 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 mL
Stabilitet Stabil i vanligt använda vattenhaltiga buffertar: 1 M NaOH, 8 M urea, 8 M guanidinhydroklorid, 70 % etanol
För användning med (applikation) För preparativa proteinseparationer i både forsknings- och industriella tillämpningar
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Produkttyp DEAE Sepharose Fast Flow Media
Flödeshastighet 300 till 600 cm/Ho μr
Partikelstorlek 45 till 165μ m
Höjd (engelska) Säng 5,9 tum
Höjd (metrisk) Säng 15 cm
Jonisk kapacitet 0,11 till 0,16 mM Cl-/ml
Jonbytestyp Svag anjonbytare
Max. Tryck 100 kPa
Matris 6 % tvärbunden agaros med ytförlängare Dextran
pH-intervall 2 till 12
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Ligandtyp Dietylaminoetyl
Förpackningsmängd 25 ml
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DEAE Sepharose Fast Flow, 25 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol