Beskrivning
- Svag anjonbytare med utmärkta flytegenskaper
- Hög kapacitet för proteiner av alla pI-värden
- Jonbytargruppen är dietylaminoetyl, som förblir laddad och bibehåller konsekvent hög kapacitet över hela arbetsområdet, pH 3 till 9
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | 20 mM N-metylpiperazin, 20 mM piperazin, 20 mM L-Histidin, 20 mM Bis-Tris, 20 mM Bis-Tris propan, 20 mM trietanolamin, 20 mM Tris, 50 mM N-metyldietanolamin, 20 mM dietanolamin, 20 mM dietanolamin, 20 mM dietanolamin, 308 Metanolamin, pH 208 Metanolamin, 208 Metanolamin. 20 mM etanolamin, 20 mM piperazin, 20 mM 1,3-diaminopropionat |
| Produkttyp | DEAE Sepharose CL-6B media |
| Kvantitet | 500 mL |
| Flödeshastighet | <150cm/hr. |
| Ligandtyp | Dietylaminoetyl |
| pH-intervall | 3 till 9 |
| Partikelstorlek | 45 till 165 μm |
| Typ av stöd | 6 % tvärbunden agaros |
| Innehåll och lagring | 4° till 30 °C |
| För användning med (applikation) | Processskala kromatografi |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- DEAE Sepharose CL-6B
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol