Läs mer
Deanol N-oxid, Mikromol™
Produktkod. 30052426
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30052426 100 mg
1 options
Produktkod. 30052426 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1681.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Deanol N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deanol N-Oxide
CAS 10489-99-3
Analyt- eller komponentnamn Deanol N-Oxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H11 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethanol, 2-(dimethyloxidoamino)-, Ethanol, 2-(dimethylamino)-, N-oxide (6CI,7CI,8CI), 2-(Dimethylamino)ethanol N-oxide, 2-(Dimethyloxidoamino)ethanol, Dimethylethanolamine oxide, N,N-Dimethylethanolamine N-oxide, N-(2-Hydroxyethyl)-N,N-dimethylamine N-oxide, Deanol N-Oxide, (beta-Hydroxyethyl)dimethylamine N-oxide
InChI formel InChI=1S/C4H11NO2/c1-5(2,7)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
LEDER C[N+](C)([O-])CCO
IUPAC-namn 2-hydroxy-N,N-dimetylethanaminoxid
Molekylvikt (g/mol) 105.14
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 105,079 g/mol