Beskrivning
Bandkompressioner är tvetydiga bandmönster på sekvenseringsgeler som orsakas av stabila sekundära intrasträngstrukturer som inte denatureras helt under elektrofores. Deras förekomst kan reduceras genom att ersätta nukleotidanaloger i sekvenseringsblandningarna. För att lösa G-bandskompressioner, använd 7-deaza dGTP (cd 7 GTP).
Beställningsinfo
Levereras som bekväma lösningar och levereras i renat vatten som 5 mM lösningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Vätska |
| pH | 7 och 7.5 |
| Koncentration | 5 mM |
| Kvantitet | 2μ m |
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | Minskar b och kompression i sekvenseringsgeler |
Säkerhet och hantering
- 7-Deaza-2'-Deoxyguanosine 5'-Triphosphate, 5mM Solution (c7dGTP), 2
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- UNKNOWN ACUTE-100 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 100% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.