Läs mer
Debrisoquin-13C,15N2 Hemisulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Debrisoquin-13C,15N2 Hemisulfate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3.H2O4S/c11-10(12)13-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-13;1-5(2,3)4/h1-4H,5-7H2,(H3,11,12);(H2,1,2,3,4)/i10+1,11+1,12+1; |