missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Debrisoquin Sulfate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Debrisoquine Sulfate |
| CAS | 581-88-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Debrisoquine Sulfate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | 2 C10 H13 N3 . H2 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2(1H)-Isoquinolinecarboximidamide, 3,4-dihydro-, sulfate (2:1), 2(1H)-Isoquinolinecarboxamidine, 3,4-dihydro-, sulfate (2:1) (8CI), 1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinoline-2-carboxamidine sulfate, Debrisoquin hemisulfate, Debrisoquin sulfate, Debrisoquine hemisulfate, Debrisoquine sulfate, Declinax, Isocaramidine sulfate, Ro 5-3307/1, Debrisoquin Sulphate |
| InChI formel | InChI=1S/2C10H13N3.H2O4S/c2*11-10(12)13-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-13;1-5(2,3)4/h2*1-4H,5-7H2,(H3,11,12);(H2,1,2,3,4) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | NC(=N)N1CCc2ccccc2C1.NC(=N)N3CCc4ccccc4C3.OS(=O)(=O)O |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?