missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Debrisoquin Sulfate, Mikromol™

Produktkod. 17942346
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17942346 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17942346 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0594.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Debrisoquin Sulfate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Debrisoquine Sulfate
CAS 581-88-4
Analyt- eller komponentnamn Debrisoquine Sulfate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel 2 C10 H13 N3 . H2 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2(1H)-Isoquinolinecarboximidamide, 3,4-dihydro-, sulfate (2:1), 2(1H)-Isoquinolinecarboxamidine, 3,4-dihydro-, sulfate (2:1) (8CI), 1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinoline-2-carboxamidine sulfate, Debrisoquin hemisulfate, Debrisoquin sulfate, Debrisoquine hemisulfate, Debrisoquine sulfate, Declinax, Isocaramidine sulfate, Ro 5-3307/1, Debrisoquin Sulphate
InChI formel InChI=1S/2C10H13N3.H2O4S/c2*11-10(12)13-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-13;1-5(2,3)4/h2*1-4H,5-7H2,(H3,11,12);(H2,1,2,3,4)
LEDER NC(=N)N1CCc2ccccc2C1.NC(=N)N3CCc4ccccc4C3.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn 3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-carboximidamide;sulfuric acid
Molekylvikt (g/mol) 448.54
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 448.1893 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.