missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Debromo Chloro Nicergoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloronicergoline |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26ClN3O3/c1-27-13-17-8-21-24(30-3,19-5-4-6-20(27)22(17)19)9-15(12-28(21)2)14-31-23(29)16-7-18(25)11-26-10-16/h4-7,10-11,13,15,21H,8-9,12,14H2,1-3H3/t15-,21-,24+/m1/s1 |
| Formel vikt | 439.1663 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?