Läs mer
Debutylpiperidine Tirofiban, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-(butylsulfonylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| CAS | 149490-60-8 |
| Molekylformel | C13 H19 N O5 S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Tirofiban Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO5S/c1-2-3-8-20(18,19)14-12(13(16)17)9-10-4-6-11(15)7-5-10/h4-7,12,14-15H,2-3,8-9H2,1H3,(H,16,17)/t12-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCS(=O)(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(butylsulfonylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.36 |
| Formel vikt | 301.0984 |