missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DEC1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Produktkod. 30148388 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30148388 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30148388 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB1001800CL1

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

DEC1 Polyclonal antibody specifically detects DEC1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ChIP assay,Flow Cytometry,ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunoblot,Simple Western,ChIP assay (ChIP),ChIP assay Sequencing,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen DEC1
Användningsområden ChIP Assay, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Klassificering Polyclonal
Konjugera CoraFluor 1
Formulering PBS
Gene Alias basic helix-loop-helix domain containing, class B, 2, basic helix-loop-helix family, member e40, bHLHb2, bHLHe40, Class B basic helix-loop-helix protein 2, class E basic helix-loop-helix protein 40, DEC1HLHB2, differentially expressed in chondrocytes 1, Differentially expressed in chondrocytes protein 1, differentiated embryo chondrocyte expressed gene 1, Enhancer-of-split and hairy-related protein 2, SHARP2, SHARP-2, Stimulated by retinoic acid gene 13 protein, STRA13FLJ99214, Stra14
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic peptide made to a C-terminal region of human DEC1 (between amino acids 350-412) [UniProt O14503]
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin HIF Target Genes, Hypoxia
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8553
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.