Beskrivning
DEC1 Polyclonal antibody specifically detects DEC1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, ChIP assay, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoblot, ChIP assay (ChIP), ChIP assay Sequencing
Spécification
Spécification
| Antigen | DEC1 |
| Användningsområden | Western Blot, Simple Western, ChIP Assay, Flow Cytometry, ELISA |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Janelia Fluor 646 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | basic helix-loop-helix domain containing, class B, 2, basic helix-loop-helix family, member e40, bHLHb2, bHLHe40, Class B basic helix-loop-helix protein 2, class E basic helix-loop-helix protein 40, DEC1HLHB2, differentially expressed in chondrocytes 1, Differentially expressed in chondrocytes protein 1, differentiated embryo chondrocyte expressed gene 1, Enhancer-of-split and hairy-related protein 2, SHARP2, SHARP-2, Stimulated by retinoic acid gene 13 protein, STRA13FLJ99214, Stra14 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | Synthetic peptide made to a C-terminal region of human DEC1 (between amino acids 350-412) [UniProt O14503] |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?