Läs mer
Novus Biologicals™ DEC1 Overexpression Lysate
Produktkod. 18264652 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. 18264652
Brand: Novus Biologicals™ NBL107974
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The DEC1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21294 and based on accession number NM_367. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens basic helix-loop-helix family, member e40 (BHLHE40), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only