Läs mer
DEC2/SHARP1 Antibody (OTI5B1), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Produktkod. 30029798 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30029798 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30029798 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP272203APC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
DEC2/SHARP1 Monoclonal antibody specifically detects DEC2/SHARP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen DEC2/SHARP1
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona OTI5B1
Konjugera APC
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry
Formulering PBS
Gene Alias basic helix-loop-helix domain containing, class B, 3, basic helix-loop-helix family, member e41, bHLHb3, BHLHB3class E basic helix-loop-helix protein 41, bHLHe41, Class B basic helix-loop-helix protein 3, DEC2Enhancer-of-split and hairy-related protein 1, Differentially expressed in chondrocytes protein 2, SHARP-1, SHARP1hDEC2
Värd art Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-297 of human BHLHE41(NP_110389) produced in E.coli.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79365
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1