Läs mer
Deca-2,4,6,8-tetraenal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deca-2,4,6,8-tetraenal |
| CAS | 40650-87-1 |
| Molekylformel | C10 H12 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H,1H3/b3-2+,5-4+,7-6+,9-8+ |
| LEDER | C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=O |
| IUPAC-namn | (2E,4E,6E,8E)-deca-2,4,6,8-tetraenal |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vikt | 148.0888 |