Läs mer
Decabromodiphenyl Ether-13C12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Decabromodiphenyl Ether 13C12 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12Br10O/c13-1-3(15)7(19)11(8(20)4(1)16)23-12-9(21)5(17)2(14)6(18)10(12)22/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1 |
| Formel vikt | 961.2185 |
| Procent renhet | >95% |