Läs mer
Decabromodiphenylethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Bis(pentabromophenyl)ethane |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H4Br10/c15-5-3(6(16)10(20)13(23)9(5)19)1-2-4-7(17)11(21)14(24)12(22)8(4)18/h1-2H2 |
| Formel vikt | 961.2147 |