Läs mer
Decacarbonyldirhenium, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11384769
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11384769 1 g 1g
11394769 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384769 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 062108.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14285-68-8 | Molecular Formula: C10O10Re2 | Molecular Weight: 652.51 g/mol
Dekakarbonyldirhenium är ett nyckelutgångsmaterial som används för syntes av andra rheniumkarbonylkomplex. Det spelar en viktig roll i metates-, reformerings- och hydreringsreaktioner. Det används som en katalysator för att främja silering av alkoholer och vid framställning av silyletrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14285-68-8
Molekylformel C10O10Re2
Molekylvikt (g/mol) 652.51
MDL-nummer MFCD00011198
InChI-nyckel ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon monoxide; rhenium 2+, decacarbonyldirhenium 250mg
PubChem CID 498777
LEDER [O]#C[Re](C#[O])(C#[O])(C#[O])(C#[O])[Re](C#[O])(C#[O])(C#[O])(C#[O])C#[O]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decacarbonyldirhenium
Smältpunkt 170 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Densitet 2.87 g/mL
Linjär formel Re2(CO)10
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3466
IUPAC-namn kolmonoxid; rhenium
Formel vikt 652.52
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.