Läs mer
Decachlorobiphenyl 1000 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318324
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318324 1 ml
1 options
Produktkod. 30318324 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011132TO
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PCB No. 209
CAS 2051-24-3
Analyt- eller komponentnamn PCB No. 209
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 Cl10
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,1'-Biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decachloro-, Biphenyl, decachloro- (6CI,7CI,8CI), 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decachloro-1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4', 5,5',6,6'-Decachlorobiphenyl, CB 209, DCB, Decachlorobiphenyl, PCB 209, Perchlorobiphenyl
InChI formel InChI=1S/C12Cl10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
LEDER Clc1c(Cl)c(Cl)c(c(Cl)c1Cl)c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentachloro-6-(2,3,4,5,6-pentachlorophenyl)benzene
Lösningsmedel eller matris Toluene
Molekylvikt (g/mol) 498.66
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 493.6885 g/mol