Läs mer
Dekafluorbenzofenon, 97 %
Produktkod. 11499526
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499526 1 g 1g
11409536 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499526 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19262.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 853-39-4 | C13F10O | 362,126 g/mol
Perfluorbensofenon användes vid syntesen av fluorerade akridoner och akridiner. Fluorerade polyeterketoner framställda av dekafluorbensofenon. Laserpulsexcitation av dekafluorbensofenon (DFB) i acetonitril ger tripletten 3DFB.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Perfluorbensofenon användes vid syntes av fluorerade akridoner och akridiner. Fluorerade polyeterketoner framställda av dekafluorbensofenon. Laserpulsexcitation av dekafluorbensofenon (DFB) i acetonitril ger tripletten 3DFB.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 853-39-4
Molekylformel C13F10O
Molekylvikt (g/mol) 362.126
MDL-nummer MFCD00000295
InChI-nyckel WWQLXRAKBJVNCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym decafluorobenzophenone, benzophenone, decafluoro, perfluorobenzophenone, methanone, bis pentafluorophenyl, bis perfluorophenyl methanone, bis pentafluorophenyl methanone, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methanone, di2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ketone, acmc-209q5n
PubChem CID 70068
IUPAC-namn bis(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)metanon
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(=O)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decafluorobenzophenone
Smältpunkt 92 °C till 94 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2066476
Löslighetsinformation Löslig i metanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 362.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.