Läs mer
Dekafluorobifenyl, 99 %
Produktkod. 10726521 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10726521 5 g Glasflaska 5g
10582138 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10726521 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 111830050
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 434-90-2 | C12F10 | 334,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 434-90-2
Molekylformel C12F10
Molekylvikt (g/mol) 334.12
MDL-nummer MFCD00000292
InChI-nyckel ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym decafluorobiphenyl, perfluorobiphenyl, biphenyl, decafluoro, perfluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl benzene, decafluoro biphenyl, pubchem9114, acmc-1ctuw
PubChem CID 67949
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)bensen
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decafluorobiphenyl
Namnnotering 98+%
Smältpunkt 68,0 °C till 70,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 206,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6F5C6F5
Kvantitet 5 g
Formel vikt 334.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.