Läs mer
Dekafluorobifenyl, TRC
Produktkod. 30367533
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30367533 100 mg
1 options
Produktkod. 30367533 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD210630100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decafluorobiphenyl
CAS 434-90-2
Molekylformel C12 F10
Kvantitet 100 mg
Synonym Biphenyl, decafluoro- (6CI,8CI), 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decafluoro-1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decafluorobiphenyl, Decafluorobiphenyl, Decafluorodiphenyl, NSC 97070, Perfluorobiphenyl
InChI formel InChI=1S/C12F10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
LEDER Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentafluor-6-(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 334.11
Formel vikt 333.984