Läs mer
Decafluorotriphenylphosphine 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313351
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30313351 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30313351 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREYA12093000AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetone