Läs mer
DecahydronapHtalene, 99+%, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 11408163 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
2.5L, Amber glass bottle
Produktkod.
11408163 2.5L, Amber glass bottle
1 options
Produktkod. 11408163 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/0052/17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 91-17-8
Smältpunkt -31°C
Färg Colorless
pH 7
Kokpunkt 187°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C10H18
MDL-nummer 4130
Kvantitet 2.5 L
Ångdensitet 4.8
Formel vikt 138.25g/mol
Ångtryck 1.3mbar 22
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Decahydronaphthalene, mixture of cis and trans
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.