Läs mer
Dekahydronaftalen, 98 %, blandning av cis och trans
Produktkod. 10540191 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10540191 1 L Glasflaska 1 L
10487290 5 mL Glasflaska 5ml
10315890 500 mL Glasflaska 500ml
10606492 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10792764 25 L Metalltrumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10540191 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 111840010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 SEK
    1099.44 SEK / 1 L
    Save 95.56 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 91-17-8 | C10H18 | 138,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-17-8
Molekylformel C10H18
Molekylvikt (g/mol) 138.25
MDL-nummer MFCD00004130
InChI-nyckel NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC-namn 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-dekahydronaftalen
LEDER C1CCC2CCCCC2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decahydronaphthalene
Namnnotering Blandning av cis och trans
Smältpunkt -31,0 °C
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Kokpunkt 187,0 °C
Flampunkt 58 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C10H18
Brytningsindex 1,4740 till 1,4760
Kvantitet 1 L
Beilstein 05, III, 245
Merck Index 15, 2850
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig (6 mg/l vid 20 °C). Andra lösligheter: mycket lösliga i aceton, bensen, eter och etanol
Viskositet 3 mPa (20 °C)
Formel vikt 138.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Decahydronaphthalene, mixture of cis and trans
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Decahydronaphthalene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.