Läs mer
Dekahydronaftalen, 98 %, blandning av cis och trans
Produktkod. 10792764 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10792764 25 L Metalltrumma 25 L
10487290 5 mL Glasflaska 5ml
10315890 500 mL Glasflaska 500ml
10540191 1 L Glasflaska 1 L
10606492 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10792764 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 111840250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-17-8 | C10H18 | 138,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-17-8
Molekylformel C10H18
Molekylvikt (g/mol) 138.25
MDL-nummer MFCD00004130
InChI-nyckel NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC-namn 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-dekahydronaftalen
LEDER C1CCC2CCCCC2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decahydronaphthalene
Namnnotering Mixture of cis and trans
Smältpunkt -31.0°C
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Kokpunkt 187.0°C
Flampunkt 58°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Metalltrumma
Linjär formel C10H18
Brytningsindex 1.4740 to 1.4760
Kvantitet 25 L
Beilstein 05, III, 245
Merck Index 15, 2850
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble (6mg/l at 20°C). Other solubilities: very soluble in acetone,benzene,ether and,ethanol
Viskositet 3 mPa.s (20°C)
Formel vikt 138.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.