Läs mer
Dekahydronaftalen, 99 %, blandning av cis och trans, vattenfri AcroSeal™
Produktkod. 11964461 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11964461 1 L AcroSeal™ Glasflaska 1 L
10791432 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11964461 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 406170010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2775.00 SEK
    2692.96 SEK / 1 L
    Save 82.04 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 91-17-8 | C10H18 | 138,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-17-8
Molekylformel C10H18
Molekylvikt (g/mol) 138.25
InChI-nyckel NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC-namn 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-dekahydronaftalen
LEDER C1CCC2CCCCC2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decahydronaphthalene
Smältpunkt -31,0 °C
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Kokpunkt 187,0 °C
Flampunkt 58 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (blandning av cis och trans) (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel C10H18
Brytningsindex 1,4740 till 1,4760
Kvantitet 1 L
Beilstein 05,III,245
Merck Index 15,285
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig (6 mg/l vid 20 °C). Andra lösligheter: mycket lösliga i aceton, bensen, eter och etanol
Viskositet 3 mPa (20 °C)
Formel vikt 138.25
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.