Läs mer
Dekahydronaftalen, cis + trans, 98 %
Produktkod. 11324529
Change view
Kvantitet:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
100ml
2500ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324529 100 mL 100ml
11441578 500 mL 500ml
11451578 2500 mL 2500ml
11461578 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11324529 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13883.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-17-8 | C10H18 | 138,254 g/mol
Dekahydronaftalen används ofta som ett industriellt lösningsmedel för hartser och bränsletillsatser. Det är ett substitut för terpentin i lack, skokräm och vax.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Dekahydronaftalen används ofta som industriellt lösningsmedel för hartser och bränsletillsatser. Det är ett substitut för terpentin i lack, skokräm och vax.
Löslighet
Blandbar med aceton, bensen, eter, metanol, anilin, dekalin, kloroform, butanol och etanol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Luft-, ljus- och värmekänslig. Värme och ljus påskyndar peroxidbildningen. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-17-8
Molekylformel C10H18
Molekylvikt (g/mol) 138.254
MDL-nummer MFCD00004130
InChI-nyckel NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC-namn 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-dekahydronaftalen
LEDER C1CCC2CCCCC2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decahydronaphthalene
Namnnotering cis + trans
Smältpunkt <-45°C
Densitet 0.88
Kokpunkt 189°C to 191°C
Flampunkt 57°C (134°F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.474
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1147
Beilstein 878165
Merck Index 14,2846
Löslighetsinformation Miscible with acetone,benzene,ether,methanol,aniline,decalin,chloroform,butanol and ethanol. Immiscible with water.
Formel vikt 138.25
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.