Learn More
Dekahydronaftalen, cis + trans, 98 %
Beschreibung
Dekahydronaftalen används ofta som ett industriellt lösningsmedel för hartser och bränsletillsatser. Det är ett substitut för terpentin i lack, skokräm och vax.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dekahydronaftalen används ofta som industriellt lösningsmedel för hartser och bränsletillsatser. Det är ett substitut för terpentin i lack, skokräm och vax.
Löslighet
Blandbar med aceton, bensen, eter, metanol, anilin, dekalin, kloroform, butanol och etanol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Luft-, ljus- och värmekänslig. Värme och ljus påskyndar peroxidbildningen. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Decahydronaphthalene |
| Namnnotering | Cis + trans |
| Smältpunkt | <-45 °C |
| Densitet | 0.88 |
| Kokpunkt | 189 °C till 191 °C |
| Flampunkt | 57 °C (134 °F) |
| Odör | Mild |
| Brytningsindex | 1.474 |
| Kvantitet | 10,000 mL |
| UN-nummer | UN1147 |
| Mehr anzeigen |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.