Läs mer
Decahydronaphthalene-d{18}, cis + trans, 99% (Isotopic), Thermo Scientific™
Produktkod. 15456445
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456445 1 g 1g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15456445 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042278.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decahydronaphthalene-d{18}
Fysisk form Liquid
Namnnotering cis + trans, Isotopic
Densitet 1.014 g/mL
Flampunkt 57° (135°F)
Brytningsindex 1.4745
Kvantitet 1 g
CAS 28788-42-3
Kokpunkt 70°C to 71°C (17mmHg)
Molekylformel C10H18
MDL-nummer MFCD00044371
UN-nummer UN1147
Synonym cis-decahydronaphthalene-d18, decahydronaphthalene-d18, decalin™-d18, d18-cis-decahydronaphthalene, decahydro-d10-naphthalene-d8, decahydronaphthalene-d18 cis/trans, decahydronaphthalene-d18, 98 atom % d, cis-decahydronaphthalene-d18,99.5 atom % d cis trans
InChI-nyckel NNBZCPXTIHJBJL-XRRAJICISA-N
LEDER C1CCC2CCCCC2C1
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-octadecadeuterionaphthalene
Molekylvikt (g/mol) 156.364
PubChem CID 2724146
Formel vikt 156.4
Procent renhet 99%