Läs mer
Dekahydronaftalen, Blandning av cis + trans, 98 %, reagenskvalitet, Decalin™ , Honeywell™
Produktkod. 15637810 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Dunk i rostfritt stål
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
4 L
500ml
Produktkod. 15637810
Brand: Honeywell Research Chemicals D2511L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagenskvalitet, 98 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-17-8
Molekylformel C10H18
Molekylvikt (g/mol) 138.254
MDL-nummer MFCD00004130
InChI-nyckel NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC-namn 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalene
LEDER C1CCC2CCCCC2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decahydronaphthalene, mixture of cis plus trans
Kokområde 189° - 191°C
Smältpunkt -125°C
Densitet 0.896g/mL at 25°C
Explosionsgräns 0.7 to 4.9%, 100°F
Flampunkt 57°C (134.6°F)
Tändpunkt 482°F
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1147
Beilstein 878165
Ångdensitet 4.76 (vs air)
Formel vikt 138.25g/mol
Ångtryck 42mmHg (92°C), 741mmHg (188°C)
Procent renhet 0.98