Läs mer
Dekahydronaftalen, Blandning av cis + trans, 98 %, reagenskvalitet, Decalin™ , Honeywell™
Produktkod. 15647810 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Dunk i rostfritt stål
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
4 L
500ml
Produktkod. 15647810
Brand: Honeywell Research Chemicals D25120L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reagenskvalitet, 98 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-17-8
Molekylformel C10H18
Molekylvikt (g/mol) 138.254
MDL-nummer MFCD00004130
InChI-nyckel NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC-namn 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-dekahydronaftalen
LEDER C1CCC2CCCCC2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decahydronaphthalene, mixture of cis plus trans
Kokområde 189° - 191°C
Smältpunkt -125°C
Densitet 0.896g/mL at 25°C
Explosionsgräns 0.7 to 4.9%, 100°F
Flampunkt 57°C (134.6°F)
Tändpunkt 482°F
Förpackning Dunk i rostfritt stål
Kvantitet 20 L
UN-nummer UN1147
Beilstein 878165
Ångdensitet 4.76 (vs air)
Formel vikt 138.25g/mol
Ångtryck 42mmHg (92°C), 741mmHg (188°C)
Procent renhet 0.98