Läs mer
Dekahydronaphthalen, blandning av cis+ trans, 98%, reagenskvalitet, Decalin™, Solstice
Produktkod. 15688480
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Dunk i rostfritt stål
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15688480 4 L Aluminiumflaska 4 L
15657810 500 mL Glasflaska 500ml
15637810 1 L Glasflaska 1 L
15647810 20 L Dunk i rostfritt stål 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15688480 Leverantör Fluka Leverantörsnummer D2514L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4595.00 SEK
    3829.25 SEK / 4 L
    Save 765.75 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reagenskvalitet, 98 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-17-8
Molekylformel C10H18
Molekylvikt (g/mol) 138.254
MDL-nummer MFCD00004130
InChI-nyckel NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC-namn 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-dekahydronaftalen
LEDER C1CCC2CCCCC2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decahydronaphthalene, mixture of cis plus trans
Kokområde 189° - 191 °C
Smältpunkt -125 °C
Densitet 0,896 g/ml vid 25 °C
Explosionsgräns 0,7 till 4,9 %, 100 °F
Flampunkt 57 °C (134,6 °F)
Tändpunkt 482 °F
Förpackning Aluminiumflaska
Kvantitet 4 L
UN-nummer UN1147
Beilstein 878165
Ångdensitet 4,76 (jämfört med luft)
Formel vikt 138,25 g/mol
Ångtryck 42 mmHg (92 °C), 741 mmHg (188 °C)
Procent renhet 0.98
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Decahydronaphthalene, mixture of cis + trans
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Decahydronaphthalene