Läs mer
Dekahydronaftalen (blandning av Cis + Trans), TRC
Produktkod. 30352869
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
30352869 50 mL
1 options
Produktkod. 30352869 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD21211550ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decahydronaphthalene
CAS 91-17-8
Molekylformel C10 H18
Kvantitet 50 mL
Synonym Decahydronaphthalene, Bicyclo[4.4.0]decane, Dec, Decalin, Decaline, Dekalin, NSC 406139, Naphthan, Perhydronaphthalene
InChI formel InChI=1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
LEDER C1CCC2CCCCC2C1
IUPAC-namn 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-dekahydronaftalen
Molekylvikt (g/mol) 138.25
Formel vikt 138.1409