Läs mer
Decahydronaphthalene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15898920
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
25 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15898920 100 mL 100ml
15846340 1 L 1 L
15808930 2.5 L 2.5 L
15856340 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15898920 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8031010100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Mixture of cis-and trans isomers for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-17-8
Specifikationer
Smältpunkt -40°C
Densitet 0.88 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 189°C to 191°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00004130
Kvantitet 100 mL
Synonym Decahydronaphthalene, Decalin, Decahydronaphthalene
Molekylvikt (g/mol) 138.25