Läs mer
Decamethonium Bromide, MedChemExpress
Produktkod. 16458528
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16458528 10 g
16421008 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16458528 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0570
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Decamethonium Bromide is a nicotinic AChR partial agonist and neuromuscular blocking agent.
Decamethonium Bromide is a nicotinic AChR partial agonist and neuromuscular blocking agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decamethonium Bromide
Fysisk form Solid
CAS 541-22-0
Färg White
Kvantitet 10 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H38Br2N2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (199.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (119.53 mM)
LEDER C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-].[Br-]
Molekylvikt (g/mol) 418.29
Formel vikt 418.29
Procent renhet 98.0%