Läs mer
Dekametoniumjodid, LoGiCal
Produktkod. 30461484
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461484 10 mg
1 options
Produktkod. 30461484 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3044.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decamethonium Iodide
CAS 1420-40-2
Analyt- eller komponentnamn Decamethonium Iodide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H38 N2 . 2 I
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,10-Decanediaminium, N1,N1,N1,N10,N10,N10-hexamethyl-, iodide (1:2), 1,10-Decanediaminium, N,N,N,N',N',N'-hexamethyl-, diiodide (9CI), Ammonium, decamethylenebis[trimethyl- iodide] (6CI), Ammonium, decamethylenebis[trimethyl-, diiodide (8CI), Decamethylenebis(trimethylammonium) iodide (6CI), Decamethionium iodide, Decamethonium diiodide, Decamethonium iodide, Decamethylenebis(trimethylammonium) diiodide, Eulissin A, Eulixine, Procuran
InChI formel InChI=1S/C16H38N2.2HI/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
Lösningstyp Snyggt
LEDER [I-].[I-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC-namn trimetyl-[10-(trimetylazanium)decyl] azanium; dijodid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 512.3
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 512,1124 g/mol