Läs mer
Dekametylcyklopentasiloxan, 97 %
Produktkod. 11324568
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324568 250 g 250g
11314568 50 g 50g
11304568 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042412.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 541-02-6 | C10H30O5Si5 | 370,77 g/mol
Dekametylcyklopentasiloxan används i kosmetika som deodoranter, solskyddsmedel, hårsprayer och produkter för personlig vård. Dessutom används den i silikonbaserade personliga smörjmedel. Dessutom är det en cyklisk flyktig metylsiloxan som används i hårbalsam, och borstar därmed håret utan att gå sönder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-02-6
Molekylformel C10H30O5Si5
Molekylvikt (g/mol) 370.77
MDL-nummer MFCD00046966
InChI-nyckel XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym decamethylcyclopentasiloxane, cyclopentasiloxane, decamethyl, cyclomethicone 5, dimethylsiloxane pentamer, dow corning 345 fluid, nuc silicone vs 7158, dow corning 345, silicon sf 1202, cyclic dimethylsiloxane pentamer, dekamethylcyklopentasiloxan
PubChem CID 10913
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-dekametyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilkan
LEDER C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decamethylcyclopentasiloxane
Smältpunkt -44 °C
Färg Färglös
Densitet 0.959 g/mL
Kokpunkt 210 °C
Flampunkt 76 °C (169 °F)
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.3982
Kvantitet 250 g
Merck Index 14,2848
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 370.77
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.