Läs mer
Dekametylcyklopentasiloxan, 97 %
Produktkod. 15289936 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15289936 50 g 50g
15299936 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15289936 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454580500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 541-02-6 | C10H30O5Si5 | 370,77 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-02-6
Molekylformel C10H30O5Si5
Molekylvikt (g/mol) 370.77
InChI-nyckel XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym decamethylcyclopentasiloxane, cyclopentasiloxane, decamethyl, cyclomethicone 5, dimethylsiloxane pentamer, dow corning 345 fluid, nuc silicone vs 7158, dow corning 345, silicon sf 1202, cyclic dimethylsiloxane pentamer, dekamethylcyklopentasiloxan
PubChem CID 10913
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-dekametyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilkan
LEDER C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decamethylcyclopentasiloxane
Densitet 0.9590g/mL, 0.959
Kokpunkt 101,0 °C (20,0 mmHg)
Flampunkt 76 °C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 50 g
Merck Index 15,2852
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Viskositet 4 mPa (20 °C)
Formel vikt 370.77
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.