Läs mer
Dekametylcyklopentasiloxan, TRC
Produktkod. 30136083
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136083 50 g
30132789 100 g
17957814 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136083 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD21244050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-02-6
Molekylformel C10 H30 O5 Si5
Molekylvikt (g/mol) 370.77
Synonym Cyclopentasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethyl-, Cyclopentasiloxane, decamethyl- (6CI,8CI,9CI), 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethylcyclopentasiloxane, Botanisil CP 33, Cyclic dimethylsiloxane pentamer, Cyclo-decamethylpentasiloxane, Cyclomethicone pentamer 245, Cyclopentadimethylsiloxane, Cyclopentasiloxane, D 5 (siloxane), D5, DC 2-5252C, DC 245, DC 345, DC 345 Fluid, Decamethylcyclopentasiloxane, Decamethylcylopentasiloxane, Decamethylpentacyclosiloxane, Dimethylsiloxane pentamer, Dow Corning 2-5252C, Dow Corning 245, Dow Corning 245 Fluid, Dow Corning 345, Dow Corning 345 Fluid, Dow Corning 345EU, Execol D 5, KF 7312T, KF 955, KF 995, LS 9000, Mirasil CM 5, NUC Silicone VS 7158, Pentacyclomethicone, SF 1202, SH 245, SH 245 (siloxane), SH 245 Fluid, Silbione 70045V5, Silbione V 5, Silicon Plus α, Silicone SF 1202, Siloxane D 5, TFS 405, TSF 405, TSF 405A, TSF 465, Tego Polish Additive 5, Union Carbide 7158 Silicone Fluid, VS 7158, Volasil 245, Volatile Silicone Fluid 345, Xiameter PMX, Xiameter PMX 0245
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-dekametyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentapentasilecane
LEDER C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclomethicone 5
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C10H30O5Si5/c1-16(2)11-17(3,4)13-19(7,8)15-20(9,10)14-18(5,6)12-16/h1-10H3
Formel vikt 370.094