Läs mer
Decanal, 96 %
Beschreibung
Decanal används i dofter och smakämnen och är en viktig komponent i citrus tillsammans med oktanal, citral och sinensal. Det används också i luftvårdsprodukter, tvätt- och diskprodukter, personliga hygienprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Decanal används i dofter och smakämnen och är en viktig komponent i citrus tillsammans med oktanal, citral och sinensal. Det används också i luftvårdsprodukter, tvätt- och diskprodukter, personliga hygienprodukter.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Decanal |
| Smältpunkt | °C till 5 °C |
| Densitet | 0.828 |
| Kokpunkt | 207 °C till 209 °C |
| Flampunkt | 85 °C (185 °F) |
| Analysprocentintervall | 96% |
| Linjär formel | CH3(CH2)8CHO |
| Brytningsindex | 1.428 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Beilstein | 1362530 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Decanal
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Decanal
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.