Läs mer
Decanal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11474773
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474773 500 mL 500ml
11464773 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474773 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11656.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-31-2 | C10H20O | 156.269 g/mol
Decanal används i dofter och smakämnen och är en viktig komponent i citrus tillsammans med oktanal, citral och sinensal. Det används också i luftvårdsprodukter, tvätt- och diskprodukter, personliga hygienprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Decanal används i dofter och smakämnen och är en viktig komponent i citrus tillsammans med oktanal, citral och sinensal. Det används också i luftvårdsprodukter, tvätt- och diskprodukter, personliga hygienprodukter.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-31-2
Molekylformel C10H20O
Molekylvikt (g/mol) 156.269
MDL-nummer MFCD00007031
InChI-nyckel KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym decyl aldehyde, capraldehyde, caprinaldehyde, decanaldehyde, n-decyl aldehyde, capric aldehyde, 1-decanal, n-decanal, n-decaldehyde, 1-decyl aldehyde
PubChem CID 8175
ChEBI CHEBI:31457
IUPAC-namn dekanal
LEDER CCCCCCCCCC=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Decanal
Smältpunkt -5°C
Densitet 0.828
Kokpunkt 207°C to 209°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Analysprocentintervall 96%
Linjär formel CH3(CH2)8CHO
Brytningsindex 1.428
Kvantitet 500 mL
Beilstein 1362530
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 156.27
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Decanal
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Decanal
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.