Läs mer
Decanal, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Decanal |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3 |
| Formel vikt | 156.1514 |