Läs mer
Decane-1-sulfonic Acid Sodium Salt, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 13419-61-9 |
| Smältpunkt | >300°C |
| MDL-nummer | MFCD00007526 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Decane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium 1-decanesulphonate, Decane-1-sulfonic acid sodium salt |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.33 |
| Kvalitet | Research |