Produktkod. 17913425
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mL
100 mL
250 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
17913425
25 mL
30133135
100 mL
30136389
250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod.
17913425
Leverantör
Toronto Research Chemicals
Leverantörsnummer
TRCD21251025ML
Logga in för priser
/ 25ml
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
Kemiska identifierare
CAS
124-18-5
Molekylformel
C10 H22
Molekylvikt (g/mol)
142.28
Synonym
Decane (8CI, 9CI, ACI), Cactus Normal Paraffin N 10, NSC 8781, n-Decane
IUPAC-namn
Decane
LEDER
CCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
n-Decane
Kvantitet
25 mL
InChI formel
InChI=1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Formel vikt
142.1722
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .
Hittar du en möjlighet till förbättring?